제품명
G, 94101453
생물학적 소스
rat prostate
포장
tube of 5 μg 94101453-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94101453-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Androgen sensitive
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Rat Dunning R-3327,prostate adenocarcinoma
세포주 설명
Derived from a Dunning R-3327 rat with prostatic adenocarcinoma. G is one of a group of variants which developed by a single in vivo passage. It is androgen responsive, moderately fast growing and poorly differentiated. Using this system of rat prostatic adenocarcinomas as a model, it has been demonstrated that prostatic cancer cells can become unstable at any time resulting in the addition of cytogenetically and phenotypically novel clones of cancer cells to the cancer population.
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 250nM Dexamethasone (DXMT) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:10 i.e. seeding at 1-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.