생물학적 소스
rat skin
포장
tube of 5 μg 94101451-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94101451-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Hyperaneuploidy
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Rat dorsal prostatic adenocarcinoma
세포주 설명
AT-3.1 is a subclone of the AT-3 cell line being one of a series of related variants originating from a single spontaneous adenocarcinoma in the dorsal lobe of the prostate of an aged male inbred Copenhagen rat. AT-3.1 was derived from an anaplastic tumour with a high rate of metastases and is androgen-independent.
애플리케이션
Carcinogenesis studies, cytogenetic analysis.
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 250nM Dexamethasone (DXMT) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:10 to 1:20 i.e. seeding at 2-4 x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.