주요 문서
AT-1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
rat prostate
포장
tube of 5 μg 94101449-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94101449-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Modal no. 62
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Rat Dunning R-3327,dorsal prostatic adenocarcinoma
세포주 설명
Derived from a spontaneous Dunning R-3327 rat prostatic cancer. The cells have been shown to be anaplastic with low metastatic ability and non-responsive to androgen.
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 250nM Dexamethasone (DXMT) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:10 to 1:20 i.e. seeding at 2-4 x1000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)