주요 문서
HEL 12469
94101201, human lung (fetal), Fibroblast
동의어(들):
12469, HEL, HEL-12469, HEL12469, HEL1249
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스:
human lung (fetal)
성장 모드:
Adherent
핵형:
Not specified
형태학:
Fibroblast
제품:
Not specified
수용체:
Not specified
제품명
HEL 12469, from human lung(fetal), 94101201
생물학적 소스
human lung (fetal)
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Fibroblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
세포주 기원
Human embryonic lung fibroblast
세포주 설명
Fibroblasts fuse when infected with human CMV at a high input multiplicity.
DNA 프로파일
Not specified
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2 mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Fetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4, i.e., seeding at 1-2x10,000 cells/cm2 using 0.05% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37 °C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
면책조항
This cell line has special release conditions: All customers are required to complete a Cell line Release Authorisation form.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)