생물학적 소스
human skin
포장
tube of 5 μg 94072237-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94072237-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Not specified
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
metastasis
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human melanoma
세포주 설명
Colo 794 was established from a 14 year old male patient with a malignant melanoma. The melanoma showed rapid growth and metastases in the patient and the biopsy was taken before therapy from a subcutaneous metastasis. The cell line was eradicated from mycoplasma at ECACC.COLO 794 and COLO 800 (Sigma Catalogue number 93051123) were both derived from the same 14 year old male This has been confirmed by STR profiling.
애플리케이션
Cancer studies
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10
D13S317: 11,13
D16S539: 11
D5S818: 11
D7S820: 10,11
THO1: 6
TPOX: 11
vWA: 16,20
CSF1PO: 10
D13S317: 11,13
D16S539: 11
D5S818: 11
D7S820: 10,11
THO1: 6
TPOX: 11
vWA: 16,20
배양 배지
RPMI 1640+ 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C; cells can show extensive blebs
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.