제품명
KYSE-410, 94072023
생물학적 소스
human esophagus
성장 모드
Adherent
핵형
Hypotetraploid with 4% polyploidy
형태학
Epitheloid
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human oesophageal squamous cell carcinoma
세포주 설명
Established from the poorly differentiated invasive oesophageal squamous cell carcinoma resected from the cervical oesophagus of a 51-year old Japanese man prior to treatment. Reported to overexpress heparin binding growth factor (hst-1) and cyclin D. This cell line has been mycoplasma eradicated at ECACC. By short tandem repeat (STR)-PCR analysis the Y chromosome could not be detected in this cell line. It is a known phenomenon that SSC cell lines can lose their Y chromosome.
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 12
D13S317: 11
D16S539: 10,12
D5S818: 13
D7S820: 12
THO1: 8
TPOX: 8,11
vWA: 16,18
CSF1PO: 12
D13S317: 11
D16S539: 10,12
D5S818: 13
D7S820: 12
THO1: 8
TPOX: 8,11
vWA: 16,18
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 5-10% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Split confluent cultures 1:5 to 1:10 twice a week i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using trypsin/EDTA;5% CO2; 37°C. Doubling time ~45h
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.