주요 문서
HP 6053
Reactivity: Anti-κ-Chain, human, 94050510
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
골수종
Sp2/0 Ag-14
반응성
Anti-κ-Chain, human
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
IgG2a
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse Sp2/0 Ag-14 x Mouse BALB/c spleen
세포주 설명
The antibody is directed against human kappa light chains.
면역원
Purified human immunoglobulin myeloma protein covalently coupled to polyaminostyrene beads
애플리케이션
Classification of human immunoglobulin.
배양 배지
DMEM + 2mM glutamine + 10mM HEPES + 0.05mM 2-mercaptoethanol (2ME) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 100,000 - 1,000,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)