제품명
AtT-20/D16v-F2, 94050406
생물학적 소스
mouse brain
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse pituitary tumour
세포주 설명
This F2 subclone was developed from original AtT-20, an andrenocorticotropic hormone (ACTH) secreting cell line established from murine pituitary tumour. These cells are readily transfected using a standard calcium phosphate protocol.
애플리케이션
AtT-20/D16v-F2 has been used to study the role of the G-protein Rasd1 in hypothalamic response to neuronal activation. It has also been used to study the effect of cAMP and glucocorticoid treatment on cAMP-responsive element binding protein 3 like 1 (CREB3L1).
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 10% FBS.
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:5 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Cell clumps must be broken up to prevent cells growing in suspension.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.