주요 문서
HGC-27
94042256, human lymph, Epithelial
동의어(들):
HGC27 Cells
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
HGC-27, 94042256
생물학적 소스
human lymph
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
Mucin
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human gastric carcinoma
세포주 설명
Undifferentiated, mucin producing.
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 12
D13S317: 10,11
D16S539: 10,11
D5S818: 12
D7S820: 11,12,13
THO1: 9
TPOX: 8
vWA: 14
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.