주요 문서
50-11-10
Reactivity: Anti-CD5, Human, 94020814
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
Mouse x Mouse Hybridoma
포장
tube of 5 μg 94020814-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94020814-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
골수종
NS1
반응성
Anti-CD5, Human
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
IgG1, kappa
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse NS1 x Mouse BALB/c spleen
세포주 설명
The antibody is directed against the human T cell marker CD5.
면역원
Lymphoma cells
애플리케이션
T cell marker
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Cells do not cryopreserve well. Always make sure cells are greater than 85% viable at time of freezing
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)