주요 문서
PORTHOS
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
Porcine thyroid
포장
tube of 5 μg 93122323-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93122323-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
Thyroglobulin, plasminogen activator (u-PA)
수용체
Thyrotropin, insulin, Insulin Growth Factor (IGF-1), hydrocortisone
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Porcine thyroid epithelial
세포주 설명
Derived from porcine thyroid. The cells have been adapted to grow in low serum (0.1%) media.
애플리케이션
Regulation of thyroid cell metabolism
배양 배지
Click:RPMI (1:1) + 10μg/ml Insulin + 10mM Hydrocortisone + 5μg/ml Transferrin + 10ng/ml glycyl-L-histydyl-L-lysine acetate + 10ng/ml somatostatin + 10mU/ml Thyroid Stimulating Hormone (TSH) + 2mM Glutamine + 0.1% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 seeding at 2 x 10 4 cells/cm2 using 0.05% trypsin/0.025% EDTA in Puck F saline; 2.5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)