주요 문서
HuP-T4
93121056, human pancreas, Epithelial
동의어(들):
HuP-T4 Cell Line, HuP-T4 Human Cells, Human HuP-T4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스:
human pancreas
성장 모드:
Adherent
핵형:
Modal no. 77
형태학:
Epithelial
제품:
Carcinoembryonic antigen (CEA), CA19-9
수용체:
Not specified
관련 질환(들):
cancer
제품명
HuP-T4, 93121056
생물학적 소스
human pancreas
성장 모드
Adherent
핵형
Modal no. 77
형태학
Epithelial
제품
Carcinoembryonic antigen (CEA), CA19-9
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human pancreatic adenocarcinoma
세포주 설명
Derived from an ascites sample taken from a 60 year old Japanese male with a well differentiated pancreatic adenocarcinoma.
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:10 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
We offer more than twenty ECACC pancreatic cancer cell lines of human, rat, or mouse origin, including PANC-1. Choose cells based on mutations in KRAS, TP53, SMAD4, and other key genes, or by demonstrated suitability for applications such as toxicity, xenograft models, and drug response studies.