Key Documents
BHK 21 STRAIN 31
93120840, hamster kidney, Epithelial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
BHK 21 STRAIN 31, 93120840
생물학적 소스
hamster kidney
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Hamster Syrian kidney
세포주 설명
Used extensively for the production of foot and mouth disease virus.
애플리케이션
Virus studies
배양 배지
GMEM + 2mM Glutamine + 10% Tryptose Phosphate Broth + 5% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.