주요 문서
DK
93120836, dog kidney, Epithelial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
DK, 93120836
생물학적 소스
dog kidney
포장
tube of 5 μg 93120836-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93120836-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Canine kidney
세포주 설명
Derived from the kidney cortex of a 6 week old Beagle of unknown sex. The cells support the growth of many viruses including influenza, parainfluenza-2, infectious bovine rhinotracheitis, canine hepatitis, adenovirus, vaccinia and VSV (Indiana strain).
애플리케이션
DK cell line has been used to study the functional organization of the major late transcriptional unit of canine adenovirus type 2 (CAV-2).
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)