제품명
QT 6, 93120831
생물학적 소스
quail muscle
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Spindle shaped/round
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Quail Japanese fibrosarcoma
세포주 설명
Derived from methylcholanthrene-induced fibrosarcoma of Japanese quail. The cells are susceptible to several viruses including sub group A avian sarcoma, avian encephalomyelitis, Marek′s disease herpes virus and rabies virus.
애플리케이션
Virus studies
배양 배지
Ham′s F10 + 2mM Glutamine + 10% Tryptose Phosphate Broth + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C; subculture at about 75% confluency; cells can be dislodged by tapping flask against the palm of hand; use of 0.5% polyvinylpyrrol
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.