주요 문서
M3 Clone M-3
93120827, mouse skin, Epithelial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
M3 Clone M-3, 93120827
생물학적 소스
mouse skin
성장 모드
Adherent
핵형
Modal no. 83; hypertetraploid
형태학
Epithelial
제품
Melanin
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse Cloudman S 91 melanoma
세포주 설명
Melanin producing cell line, derived from a Cloudman S 91 melanoma induced in a F1 (CxDBA) male mouse. The line is tumourigenic in mice and susceptible to a variety of viruses including herpes simplex, vaccinia, pseudorabies and vesicular stomatitis virus (Indiana virus).
애플리케이션
Tumourigenicity studies
배양 배지
Ham′s F10 + 2mM Glutamine + 15% Horse Serum (HS) + 2.5% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)