제품명
M1, 93120826
생물학적 소스
mouse bone marrow
포장
tube of 5 μg 93120826-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93120826-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Myeloblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse myeloblast
세포주 설명
Established from a spontaneous myeloid leukaemia of a SL strain mouse. Cells have been used as a model for differentiation in the myeloid macrophage pathway and can be induced to become macrophage-like by a variety of stimulating agents including dexamethasone.
애플리케이션
Myeloid differentiation studies
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 2-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Subculture before confluency, cells become adherent if grown at high density.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.