주요 문서
COLO 741
93052621, human colon (pelvic wall metastasis), Fibroblast-like
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
COLO 741, 93052621
생물학적 소스
human colon (pelvic wall metastasis)
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Fibroblast-like
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
metastasis
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human colon carcinoma
세포주 설명
Derived from a pelvic wall metastasis of a 69 year old female with colon carcinoma.
애플리케이션
Tumourigenicity studies
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11
D13S317: 9,11
D16S539: 11,12
D5S818: 13
D7S820: 12
THO1: 7,9
TPOX: 8,11
vWA: 17,18
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)