생물학적 소스
bovine adrenal gland
포장
tube of 5 μg 93051803-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93051803-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Endothelial
제품
Factor VIII
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Bovine adrenal medulla endothelial
세포주 설명
The bovine cell line was established from collagenase-dissociated, adrenal medulla tissue. The cells display a capillary endothelium morphology with relatively large cell bodies and produce factor VIII:C. Tests for BVDV have shown that the cell line is producing both detectable BVDV antigens and infectious BVDV.
애플리케이션
Blood clotting studies
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C. Passage cells every 5 to 7 days.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.