주요 문서
COLO 800
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 93051123, human skin, Fibroblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
human skin
포장
tube of 5 μg 93051123-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93051123-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Fibroblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human melanoma
세포주 설명
Derived from a subcutaneous nodule of a tumour from a 14-year-old male. Cells display remarkable blebbing.COLO 800 and COLO 794 (Sigma Catalogue number 94072237) were both derived from the same 14 year old male This has been confirmed by STR profiling.
애플리케이션
Tumourigenicity studies
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10
D13S317: 11,13
D16S539: 11
D5S818: 11
D7S820: 10,11
THO1: 6
TPOX: 11
vWA: 16,20
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 35°C; 5% CO2.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)