주요 문서
COLO 839
93051119, human blood, Lymphoblastoid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
COLO 839, 93051119
생물학적 소스
human blood
포장
tube of 5 μg 93051119-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93051119-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Lymphoblastoid
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian B lymphocyte
세포주 설명
Derived from the peripheral blood of a 43 year old Caucasian male with widespread melanoma. The cells were transformed with defective EBV (B-95-W8).
COLO 839 (Sigma Catalogue number 93051119), COLO 858 (Sigma Catalogue number 93052613) and COLO 857 (Sigma Catalogue number 93051120) were all derived from the same 43 year-old male patient with malignant melanoma (see references below). This has been confirmed by STR profiling.
애플리케이션
Tumourigenicity studies
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,13
D13S317: 11,12
D16S539: 11,13
D5S818: 11,12
D7S820: 8,10
THO1: 9.3,10
TPOX: 8,11
vWA: 17,19
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 2-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)