주요 문서
IC-01
Reactivity: Anti-Galactocerebroside, monoglactosyldiglyceride psychosine, 93042001
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
Mouse x Mouse Hybridoma
포장
tube of 5 μg 93042001-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93042001-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
골수종
P3-NS1/1-Ag4.1
반응성
Anti-Galactocerebroside, monoglactosyldiglyceride psychosine
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
IgM
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse P3-NS1/1-Ag4.1 x Mouse BALB/c spleen
세포주 설명
The antibody is directed against galactocerebroside monogalactosyldiglyceride and psychosine. It will react with oligodendrocytes and Schwann cells in cattle, rodents, chick and fish.
면역원
Particulate fraction from bovine corpus callosum
배양 배지
DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)