주요 문서
A15
93040110, rat brain, Not specified
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
A15, 93040110
생물학적 소스
rat brain
성장 모드
Adherent
핵형
Modal no. 42
형태학
Not specified
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Rat, BDIX, glioma
세포주 설명
A renamed subculture of the rat gliomal line 1A2(R) - 93040129. A15 is tumourigenic in BDIX rats.
애플리케이션
Tumourigenicity studies
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:50 to 1:100 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 flask using 0.25% trypsin/EDTA; 10-15% CO2; 37°C. Cells can reach up to 4x1,000,000 cells per 25cm2 flask.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)