생물학적 소스
mouse liver
포장
tube of 5 μg 92110305-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92110305-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Not specified
제품
Albumin, alpha-foetoprotein, alpha 1-antitrypsin, amylase
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse hepatoma
세포주 설명
Derived from BW7756 tumour in a C57L mouse. Secretes several liver products including albumin, α-fetoprotein, α 1-antitrypin and amylase.
애플리케이션
Hepa 1-6 has been used to study the biodistribution of polymer hydrogel capsules for the delivery of therapeutics. It has also been used to evaluate the potential of interferon regulatory factor-1 (IRF-1) for cytokine gene therapy of hepatocellular carcinoma (HCC).
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.