제품명
CESS, 92110206
생물학적 소스
human blood
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Lymphoblast
제품
Surface Immunoglobulin ( Ig), MHC Class II
수용체
Fc, complement
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human lymphoblast
세포주 설명
Derived from a patient with myelomonocytic leukaemia and subsequently exposed to Epstein Barr Virus (EBV). This line is EBV positive and therefore presumably derived from a normal B lymphocyte. This cell line is also positive for surface Ig, Fc receptor, complement receptor, surface Ia and EBNA. Responds to T cell replacement factor by increasing the number of IgG secreting cells. The cells should be handled under laboratory containment level 2.
애플리케이션
T cell replacement factor (TRF) assays, B cell differentiation studies
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,11
D13S317: 12
D16S539: 12
D5S818: 11,12
D7S820: 10,12
THO1: 7,9.3
TPOX: 8,9
vWA: 16,17
CSF1PO: 10,11
D13S317: 12
D16S539: 12
D5S818: 11,12
D7S820: 10,12
THO1: 7,9.3
TPOX: 8,9
vWA: 16,17
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 2-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.