주요 문서
AFRC MAC 24
92102337, Reactivity: Anti-LDL, rabbit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
Rat x Rat Hybridoma
포장
tube of 5 μg 92102337-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92102337-1VL
ImmunoDon
LOU rat spleen
골수종
Y3
반응성
Anti-LDL, rabbit
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
IgM
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Rat Y3 x Rat LOU spleen
세포주 설명
The antibody is directed against rabbit low density lipoproteins (LDL), and shows 11-34% reactivity with murine LDL.
면역원
Rabbit low density lipoproteins
배양 배지
DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. These cells require mouse spleen feeder layers upon resuscitation
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)