생물학적 소스
rat muscle
포장
tube of 5 μg 92102119-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92102119-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Fibroblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Rat skeletal muscle myoblast
세포주 설명
A subclone of L6, a rat thigh muscle cell line. On reaching confluence the cells will fuse to form myotubes and twitching movement will be seen. Once cultures have fused they cannot be recloned.
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split semi-confluent cultures to a seeding density of 1.5-2x1,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Cells fuse on reaching confluence, producing myotubes. To prevent fusion maintain the cultures sub-confluent and reclone every 6-8 weeks.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.