주요 문서
L6.G8
92102117, rat muscle, Fibroblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
L6.G8, 92102117
생물학적 소스
rat muscle
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Fibroblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Rat skeletal muscle myoblast
세포주 설명
A subclone of L6, a rat thigh muscle cell line. Previously, on reaching confluence the cells fused to form myotubes and a twitching movement could be observed. However, these cells have lost the ability to fuse after reaching confluency.
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split semi-confluent cultures to a seeding density of 1.5-2x1,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37 C. Cells have lost their ability to fuse after reaching confluency.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)