생물학적 소스
mouse skin
포장
tube of 5 μg 92101203-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92101203-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Fibroblast-like
제품
Melanin
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse melanoma, producing melanin
세포주 설명
Mouse melanoma which produces melanin.
애플리케이션
B16-F1 cell line from mouse has been used to study the cytotoxic and antioxidant properties of supercritical CO2 extract (SCE) of old man′s beard (Usnea barbata). It has also been used to study the antiproliferative activity of essential oils from Achillea ligustica.
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.