제품명
ND-C, 92090913
생물학적 소스
mouse nerve
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Neuronal
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse neuroblastoma x Rat neurone hybrid
세포주 설명
ND-C hybrid cells were derived after fusion of primary neonatal-rat dorsal-root-gauglion (DRG) neurons with N18Tg2, a mouse neuroblastoma (C1300) derived azaguanine resistant line. HAT sensitive hybrids were selected and cloned by limiting dilution. The cells express rat Thy 1.1 marker and the sensory neuropeptide substance P. The cell line has been mycoplasma eradicated at ECACC.
애플리케이션
Study of neuronal differentiation, cell adhesion and expression of neuronal proteins.
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 1-3 x 10,000 cells/cm2; aspirate or gently tap cells loose, use of trypsin not necessary; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.