생물학적 소스
Mouse x Mouse Hybridoma
포장
tube of 5 μg 92090408-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92090408-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
골수종
NS1
반응성
Anti-Epidermal Growth Factor (EGF) Receptor
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
IgG1
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse NS1 x Mouse BALB/c spleen
세포주 설명
The antibody is directed against the epidermal growth factor receptor, but does not block the binding of EGF to the receptor.
면역원
Epidermal growth factor (EGF) receptors partially purified from A431 cells
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Horse Serum (HS)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.