생물학적 소스
human thyroid
포장
tube of 5 μg 92050721-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92050721-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Aneuploid karyotype with marker chromosomes
형태학
Not specified
제품
Calcitonin, Carcinoembryonic antigen (CEA)
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian thyroid medullary carcinoma
세포주 설명
Established from a thyroid medullary carcinoma of a 77 year old Caucasian female. Tumourigenic in nude mice.
애플리케이션
Tumourigenicity studies
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,13
D13S317: 11
D16S539: 12,13
D5S818: 12,13
D7S820: 10,12
THO1: 6,9
TPOX: 8,11
vWA: 16,18
CSF1PO: 10,13
D13S317: 11
D16S539: 12,13
D5S818: 12,13
D7S820: 10,12
THO1: 6,9
TPOX: 8,11
vWA: 16,18
배양 배지
Ham′s F12 + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 1% Sodium Pyruvate (NaP) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Population doubling is very slow, cells can take up to 5 days to reach 50% confluency; media change 2-3 times a week is recommen
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.