Key Documents
HMVII
92042701, human vagina, Epithelial
동의어(들):
HMV-2 Cells, Human Melanoma Vagina-II Cells
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
HMVII, 92042701
생물학적 소스
human vagina
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
Melanin
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human vaginal maligant melanoma
세포주 설명
Established from a vaginal malignant melanoma of a 65 year-old female with blood type B. Cells produce melanin and can support the replication of influenza C virus.
애플리케이션
Replication of influenza C virus
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 13
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 8,14
THO1: 6,9
TPOX: 8
vWA: 16,17
배양 배지
Ham′s F10 or RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10-20% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.