생물학적 소스
Pig x Pig Hybridoma
포장
tube of 5 μg 92040117-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92040117-1VL
ImmunoDon
Boar spleen (d/d haplotype)
골수종
L231 (lymphoblastoid)
반응성
Anti-Swine Testis (ST) cell antigen
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
IgA
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Pig L231 x boar spleen (d/d haplotype)
세포주 설명
The antibody is directed against swine testis cell antigen as determined in virus enzyme linked cell immunoassays (VELCIA). The antibody does not cross-react with mouse 3T3 cells.
면역원
Swine testis cell culture supernatant containing transmissible gastro-enteritis virus (strain Nouzilly 188.SG)
애플리케이션
VELICA, ELISA
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 0.05mM 2-mercaptoethanol (2ME) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 2-10x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.