주요 문서
COR-L88
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 92031917, human lung, Not specified
동의어(들):
COR-L88 Cell Line, Human COR-L88, Plasmid COR-L88
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
human lung
포장
tube of 5 μg 92031917-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92031917-1VL
성장 모드
Semi-adherent
핵형
Not specified
형태학
Not specified
제품
High levels of L-dopa decarboxylase
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian lung small cell carcinoma
세포주 설명
Derived from the pleural effusion of a 55-year-old Caucasian male.
애플리케이션
Studies on lung cancer
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10
D13S317: 11
D16S539: 11,12
D5S818: 13
D7S820: 9
THO1: 7
TPOX: 8,10
vWA: 14,17
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Cells attach loosely to surfaces and can be aspirated or shaken off.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)