생물학적 소스
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
골수종
P3X63Ag8
반응성
Anti-interferon gamma, human
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
IgG1
배송 상태
dry ice
세포주 기원
Mouse P3X63Ag8 x Mouse BALB/c spleen
세포주 설명
This weakly neutralising antibody is directed against natural human IFN gamma and cross-reacts with recombinant IFN gamma (non-glycosylated, E.coli derived). There is no cross-reaction with IFN alpha or beta.
면역원
Human leukocyte-derived interferon gamma
애플리케이션
Immunoassays
배양 배지
RPMI 1640 + 2 mM glutamine + 10% Fetal Bovine Serum (FBS) (heat inactivated)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37 °C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
면책조항
This cell line has special release conditions: All customers are required to complete a Cell line Release Authorisation form.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.