생물학적 소스
mouse blood
포장
tube of 5 μg 92021401-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92021401-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Lymphoblast
제품
Not specified
수용체
Interleukin 2 (IL-2), Interleukin 4 (IL-4)
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse helper T cell
세포주 설명
Derived in 1979 from BALB/c spleen cells activated by sheep erythrocytes in the presence of IL-2, the A5E clone was selected to provide a homogenous population that is highly sensitive to IL-2. This cell line expresses Thy-1 and Lyt markers in addition to high affinity IL-2 receptors. Substantial proliferation is seen in the presence of IL-4 (GM-CSF).
애플리케이션
IL-2 assays
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 0.05mM 2-Mercaptoethanol (2ME) + 100-200 IU/ml IL-2 + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. When starting from a frozen ampoule, add thawed cells to a conical based centrifuge tube e.g. 15ml tube. Slowly add 4 ml of culture medium to the tube. Take a sample of the cell suspension, e.g
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.