생물학적 소스
human breast (brain metastasis)
포장
tube of 5 μg 92020423-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92020423-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Modal no. 56
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
metastasis
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian breast adenocarcinoma
세포주 설명
This cell line originates from a 40 year old caucasian female suffering from a breast adenocarcinoma but these cells were isolated from a metastatic site in the brain.
애플리케이션
MDA-MB-361 has been used to study the effects of low-intensity cytotoxic ultrasound irradiation for induction of cell ablation.
배양 배지
L15 + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6, i.e. seeding at 3-6x10,000 cells/cm2 using 0.05% trypsin or trypsin/EDTA; 37°C. CO2 is not required.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
면책조항
This cell line has special release conditions: Commercial organisations are required to complete the ′Cell Line Release Authorisation for Research Use in Commercial Organisations′ release conditions form.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.