제품명
MDA-MB-157, 92020422
생물학적 소스
human breast
포장
tube of 5 μg 92020422-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92020422-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Range 52-69
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human breast medulla carcinoma
세포주 설명
Isolated from pleural effusions of a breast cancer patient. Desmosomes, microvilli and tonofilaments observed at boundaries between cells. Ethnicity: Black.
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 10,11
THO1: 7,8
TPOX: 9,11
vWA: 15
CSF1PO: 10
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 10,11
THO1: 7,8
TPOX: 9,11
vWA: 15
배양 배지
L15 + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6, i.e. seeding at 3-6x10,000 cells/cm2 using 0.05% trypsin or trypsin/EDTA; 37°C. CO2 is not required.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
면책조항
This cell line has special release conditions: Commercial organisations are required to complete the ′Cell Line Release Authorisation for Research Use in Commercial Organisations′ release conditions form.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.