LUDLU-1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 92012463, human lung, Epithelial
동의어(들):
Human LUDLU-1, LUDLU-1 Cell Line, LUDLU-1 DNA
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
eCl@ss:
32190102
추천 제품
생물학적 소스
human lung
포장
tube of 5 μg 92012463-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92012463-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian lung squamous cell carcinoma
세포주 설명
Derived from a lung squamous cell carcinoma of a 72 year old Caucasian male. The B-lymphoblastoid cell line AGLCL (Sigma Catalogue number. 89120566) was derived from the same patient. Cells grow as large swollen aggregates, which will detach and eventually grow in suspension.
애플리케이션
Control cell line for heterozygosity studies using the AGLCL cell line
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:10 i.e. seeding at 5x1,000-2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA, 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.