생물학적 소스
human liver
포장
tube of 5 μg 91091816-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91091816-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Hyperdiploid to hypotriploid
형태학
Endothelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human liver adenocarcinoma
세포주 설명
Derived from an ascites sample from a 52 year old male suffering from adenocarcinoma of the liver. The cells have now been shown to be endothelial in origin (In Vitro 1992;28A:136). The Y chromosome could not be detected in this cell line by short tandem repeat (STR)-PCR analysis when tested at ECACC. It is a known phenomenon that due to the increased genetic instability of cancer cell lines the Y chromosome can be rearranged or lost resulting in lack of detection. The cell line is identical to the source provided by the depositor based on the STR-PCR analysis.
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 8,12
D16S539: 12
D5S818: 10,13
D7S820: 8,11
THO1: 7,9
TPOX: 9
vWA: 14,17
CSF1PO: 11,12
D13S317: 8,12
D16S539: 12
D5S818: 10,13
D7S820: 8,11
THO1: 7,9
TPOX: 9
vWA: 14,17
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.