생물학적 소스
mouse muscle
포장
tube of 5 μg 91031101-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91031101-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Myoblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse C3H muscle myoblast
세포주 설명
Subclone from myoblast line established from normal adult C3H mouse leg muscle. Differentiates rapidly; produces extensive contracting myotubes expressing characteristic muscle proteins. Provides model to study in vitro myogenesis and cell differentiation.
애플리케이션
C2C12 Cell Line has been used to study the the expression of OXT and OXTR (oxytocin and its receptor) genes and proteins and in differentiation studies.
계대배양 정규 작업
Split semi-confluent cultures 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 1-2x1,000 cells/cm2 using 0.25% Trypsin or Trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Do not allow cells to reach confluence.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.