주요 문서
SW 948
91030714, human colon, Epithelial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
SW 948, 91030714
생물학적 소스
human colon
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
Carcinoembryonic antigen (CEA)
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian colon adenocarcinoma
세포주 설명
Derived from a grade III adenocarcinoma of the colon of an 81 year old Caucasian female. The cells synthesise relatively large amounts of CEA (2,000ng/1,000,000 cells in 21 days).
애플리케이션
Tumourigenicity studies
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 12
D13S317: 10,11
D16S539: 11,12
D5S818: 11
D7S820: 9,11
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 16,18
배양 배지
L15 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 3-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; No CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)