주요 문서
L45
91012320, Porcine blood, Not specified
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
L45, 91012320
생물학적 소스
Porcine blood
포장
tube of 5 μg 91012320-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91012320-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
Modal no. 36.5
형태학
Not specified
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Porcine peripheral blood T cell
세포주 설명
One of a series of cell lines established from mononuclear cells of a boar (Sus scrofa domestica L) which was injected with Shimozuma cells producing porcine retrovirus (Tsukuba-1). The cells express MSA4. The cells contain retrovirus particles but are negative in RT assay.
DNA 프로파일
Not specified
배양 배지
RPMI 1640 + 2 mM Glutamine + 1 mM Sodium Pyruvate (NaP) + 0.05 mM 2-Mercaptoethanol (2ME) + 10% Fetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 100,000 to 1,000,000 cells/ml; 5% CO2; 37 °C. Cells grow as small clumps.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)