주요 문서
SW 1463
90112713, human colon, Epithelial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스:
human colon
성장 모드:
Adherent
핵형:
2n = 46, hypertriploid
형태학:
Epithelial
제품:
Carcinoembryonic antigen (CEA)
수용체:
Not specified
관련 질환(들):
cancer
제품명
SW 1463, 90112713
생물학적 소스
human colon
성장 모드
Adherent
핵형
2n = 46, hypertriploid
형태학
Epithelial
제품
Carcinoembryonic antigen (CEA)
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian rectum adenocarcinoma
세포주 설명
Established from a grade II mucous producing and grade III solid rectal adenocarcinoma from a 66 year old Caucasian female. The cells form brush borders and produce CEA.
애플리케이션
Tumourigenicity studies
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 12,13
D16S539: 11
D5S818: 13,14
D7S820: 9
THO1: 6,7
TPOX: 8,11
vWA: 16
배양 배지
L15 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split subconfluent cultures 1:2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; Medium change after 4-5 days. 37°C. No CO2.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)