주요 문서
45.6.TG1.7
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
mouse blood
포장
tube of 5 μg 90110506-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90110506-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Lymphoblast
제품
Immunoglobulin G (IgG2b) ( kappa)
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse BALB/c myeloma
세포주 설명
Derived from a female BALB/c myeloma tumour MPC-11. The parental cell line has mutated during growth in 6-thioguanine to establish the drug resistant line 45.6.TG1.7. This line is HPRT negative and produces mouse IgG2b kappa immunoglobulins.
애플리케이션
Fusion partner, immunoglobulin production
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 4-5x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Cells achieve a maximum cell density of 1-1.5x1,000,000 cells/ml.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)