제품명
GS-109-V-20, 90110505
생물학적 소스
human skin
성장 모드
Adherent
핵형
2n = 46
형태학
Fibroblast-like
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian skin fibroblast Gardner′s syndrome
세포주 설명
Derived from skin from the upper arm of an 18 year old Caucasian male with Gardner′s syndrome is an autosomal dominant condition which predisposes to carcinoma and multiple polyps of the colon. Cells exist in an initiated state rather than a normal or transformed state. Normal diploid karyotype.
애플리케이션
Tumourigenicity studies
배양 배지
EMEM (HBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split semi-confluent cultures 1:2 i.e. seeding at 4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C. Monolayer will form in a 25cm2 flask in 1 week.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.