주요 문서
CL-S1
90110502, mouse breast, Epithelial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
CL-S1, 90110502
생물학적 소스
mouse breast
포장
tube of 5 μg 90110502-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90110502-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
A-type and C-type virus particles, plasminogen activator (tPA)
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse BALB/c mammary alveolar nodules, pre-neoplastic
세포주 설명
Derived from pre-malignant mammary tissue of a BALB/c mouse. Produce significant amounts of C-type and A-type virus particles and low amounts of plasminogen activator.
애플리케이션
Non malignant mammary cell studies.
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 10μg/ml Insulin + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split semi-confluent cultures 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)