주요 문서
LL47 (MaDo)
90102538, human lung, Fibroblast-like
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
LL47 (MaDo), 90102538
생물학적 소스
human lung
성장 모드
Adherent
핵형
2n = 46; diploid
형태학
Fibroblast-like
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human diploid lung
세포주 설명
Derived from normal lung tissue obtained from a 16 year old male with osteogenic sarcoma. Ethnicity: Black.
애플리케이션
Tumourigenicity studies
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 7,12
D13S317: 9,11
D16S539: 11
D5S818: 12,13
D7S820: 8,10
THO1: 7,9.3
TPOX: 9,10
vWA: 14,16
배양 배지
Coon′s modified Ham′s F12 + Kaign′s modified Ham′s F12 + 45mg/L ascorbic acid + 18mg/L Inositol + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 i.e. seeding at 3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C. A further 15 population doublings expected.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)