주요 문서
Detroit 510
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
human skin
포장
tube of 5 μg 90102531-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90102531-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
2n = 46
형태학
Fibroblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian skin Galactosemia
세포주 설명
Derived from skin tissue of a 9 month old Caucasian female with Galactosemia. Galactose-1-phosphate transferase negative.
애플리케이션
Virus studies
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,12
D16S539: 11,12
D5S818: 10,12
D7S820: 8,12
THO1: 7,9.3
TPOX: 8
vWA: 15,17
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 0.1% Lactalbumin hydrolysate (LH) + 10%Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C. Finite lifespan, up to 30 population doublings are expected.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)